Learn More
Bibby Scientific™ ERSATZ HEIZELEMENT FUER 14321
Marke: Bibby Scientific™ 36104-65
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
250 mL | |
V-förmig | |
450 °C |
EMV0250/CEX1 | |
Heizmantel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ ERSATZ HEIZELEMENT FUER 14321 > Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur