Learn More
Heathrow Scientific™ Blutentnahmetablett
GREENER_CHOICE
Für die Organisation von Phlebotomie, IV-Start oder Kathetereinsatz. Die Heathrow Scientific Blutentnahmetablett besteht aus ABS mit komfortablem Griff.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS120261
Artikelnummer. 16350726
  • 109.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Leichte, leicht zu reinigende ABS-Konstruktion
  • Mit den mitgelieferten Unterteilungen können Sie die Fächer nach Bedarf anpassen
  • Der Komfortgriff wurde auf eine Tragkraft von bis zu 10 kg getestet
  • Lieferung komplett mit 17 mm-Well-Röhrchengestell für 60 Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
16,4 x 12,2 x 3,3 in.
Blut-, Probennahme
3,3 in.
8,5 cm
17 mm-Well, Röhrchengestell mit 60 Plätzen
41,9 cm
Anpassbar
2,62 lb.
12,2 in.
ABS
Weiß
16,4 x 12,2 in.
9,4 in.
24,1 cm
Bis zu 22 lb.
16,4 in.
Anpassbar
419 x 311 x 85 mm
10,18 kg
31,1 cm
Blutentnahme-Tray
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Blutentnahmetablett > 419 x 311 x 85mm