Learn More
Ohaus™ Beheizter Thermoschüttler
OHAUS™ beheizter Thermoschüttler für Anwendungen, die ein konsistentes und präzises Hochgeschwindigkeits-Schütteln mit Temperaturregelung erfordern.
Marke:  Ohaus™ 30392005
3305.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15732219
  • 3390.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Entwickelt für Heiz- und Kühlanwendungen, die ein konsistentes und präzises Hochgeschwindigkeitsschütteln mit zuverlässiger Temperaturregelung von 17 °C unter Umgebungstemperatur bis 100 °C erfordern
  • Die Temperatur kann vom Benutzer kalibriert werden, wenn Präzision erforderlich ist
  • Passen Sie Anwendungen mit auswechselbaren Blöcken an, um Röhrchen und Mikrotiterplatten aufzunehmen
  • Der intuitive Touchscreen ermöglicht dem Benutzer, alle Programmschritte anzuzeigen und gleichzeitig den Fortschritt zu überwachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
230 V, 50/60 Hz, 0,9 A
0,9 A
CE, TÜV
26 cm
26 x 24,8 x 13,2 cm
13,2 cm
26,00 cm
24,80 cm
Touch
1 s bis 99 h 59 min
300 bis 3000 U/min
4°C bis 100°C
Heizblock
10,25 in.
26,00 x 24,80 cm
5,20 in.
10,25 in.
9,75 in.
ISTHBLHTS
1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Beheizter Thermoschüttler > Abmessungen (L x B x H): 26 x 24.8 x 13.2 cm