Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide a strong barrier from microbial contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS1218
Beschreibung
- Die ideale Wahl für Geräteteile, die schwer sind, scharfe Kanten aufweisen oder für die nach der Sterilisation eine Oberflächendesinfizierung erforderlich ist
- DuPont Tyvek™/Polyester-flexible Folie ist fusselfrei, feuchtigkeits- und durchstechfest, extrem strapazierfähig und zum Autoklavieren konzipiert
- Die Tyvek™-Seite ist hoch atmungsaktiv und bietet gleichzeitig eine hervorragende Barriere gegen mikrobielle Kontamination
- Die durchsichtige Folienseite bietet ausgezeichnete Klarheit sowie Festigkeit und Haltbarkeit
- Sollte mit einem validierbaren Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät verschlossen werden.
- Jeder Beutel verfügt über eine Prozessanzeige der KLASSE A, die sich bei Dampfeinwirkung von rosa zu dunkelbraun ändert
- Wenn die abziehbaren Dichtungen geöffnet werden, entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Single-use | |
HDPE | |
Yes | |
18 x 12 in. | |
45.7 cm | |
30.5 cm |
Konformitätsbescheinigung (COC) | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Non-sterile | |
500/Packung | |
18 in. | |
12 in. | |
Autoclave Bag |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
549127-01 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | BBMGTVKHS1218 |
541805-01 | Konformitätsbescheinigung | 26/09/2024 | BBMGTVKHS1218 |
540426 | Konformitätsbescheinigung | 18/09/2024 | BBMGTVKHS1218 |
514297 | Konformitätsbescheinigung | 28/02/2024 | BBMGTVKHS1218 |
540426 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | BBMGTVKHS1218 |