Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouch With Chevron Peel
Heat-seal breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
1337.94 CHF
Spezifikation
Produkttyp Autoclave Bag
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Heat Seal
Farbe White
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30238411
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0415HH
38.1 cm 10.2 cm
1337.94 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
30238413
Unterlagen ansehen
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKHS0422HH
55.9 cm 10.2 cm
1337.94 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier
  • Does not absorb VHP
  • Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO, and VHP
  • Fiber-free peelable seals
  • High clarity for product visibility
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
  • Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Spezifikation
Spezifikation
Autoclave Bag
CoC
White
Steam Sterilization
Non-sterile
121°C to 125°C
10.2 cm
Autoclavable
Heat Seal
Single-use
Tyvek
Yes
4 in.