Learn More
Keystone Cleanroom Products Heat Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouch With Chevron Peel
Heat-seal breather bags offer a chevron peel and hang hole to suspend previously steam sterilized pouches in an isolator for VHP decontamination of outer packaging.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BBMGTVKHS0415HH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30238411
  • 1337.94 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tyvek™ and polyethylene film construction for high strength and exceptional microbial barrier
  • Does not absorb VHP
  • Designed for steam sterilization, but also works with gamma irradiation, EtO, and VHP
  • Fiber-free peelable seals
  • High clarity for product visibility
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
  • Works with both Impulse and Continuous Band Sealers
  • Improves the efficiency of Parts Preparation Department
Especificaciones
Especificaciones
Autoclave Bag
CoC
White
Steam Sterilization
Non-sterile
121°C to 125°C
38.1 cm
10.2 cm
Autoclavable
Heat Seal
Single-use
Tyvek
Yes
15 in.
4 in.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado