Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marke:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB12X16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17748327
  • 559.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Total Tyvek Konstruktion für Festigkeit und mikrobielle Barriere
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Strapazierfähige werkseitige Versiegelungen
  • Heißversiegelungsfolie
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten und Komponenten
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
5,2 l
Heißversiegelung
Ja
Pharmazeutische Geräte
Unsteril
Dampf-
<125°C
16 in.
12 in.
Autoclave Bag
176 oz.
COC
Weiß
Dampfsterilisierung
Tyvek
Yes
<250°F
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 in.)
40,6 cm
30,5 cm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer549026 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog NumberCOVMGTVKUB12X16
Chargennummer508805 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog NumberCOVMGTVKUB12X16
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot > Größe: 12 x 16 in; Fassungsvermögen: 176 oz.