Learn More
Heidolph™ Heat-On Ständer für Reaktionsblöcke
Einsatz für den einzigartigen Multiwell-Halter, der Platz für ein oder zwei Einsätze für Kolben bietet, die auch mit angeschnittenen Seiten für zwei oder drei Hälse ausgestattet sein können, und die für die optionalen Sicherheitshebegriffe passen.
Marke:  Heidolph™ 505-80064-00
132.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10237733
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
Einsatz für den Heat-On 100 ml-Multiwell-Halter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100mL Insert
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Heat-On Ständer für Reaktionsblöcke > 100 ml-Einsatz