Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, Value, hitzeinaktiviert (früher USDA-zugelassen in Nordamerika oder qualifiziert, Brasilien in anderen Regionen)
Gibco fötale Kälberseren liefern ausgezeichneten Wert für grundlegende Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays. Hat mit gleichbleibender Qualität und preisgekröntem Support das Vertrauen der Forscher gewonnen, wird Forschungsbedarf und den Budgetanforderungen gerecht
58.75 CHF - 550.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Unter –10 °C lagern. |
---|---|
Age | Fötal |
Spezies | Rind/Bovine |
Herkunftsland | Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17573595
|
Gibco™
A5209501 |
50 ml | Flasche |
58.75 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17583595
|
Gibco™
A5209502 |
10 x 50 ml | Flasche |
550.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gibco Serum Delivers
- ISO 13485-certified, processed in FDA-registered facilities
- Triple filtered at 0.1 μm
- Gibco bottle is easier to use in hood, reduces risk of contamination, and helps you perform cell culture more consistently
- Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
All products may not be available in all regions due to importation regulations
US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that help you meet your research needs and budget requirements.
- Sera category: Value
- Sera application: Cell culture with robust cell lines, good value for basic research
- Testing: Up to 30 quality tests
- Endotoxin level: ≤20 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
- Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
- Origin: Refer to CoA for specific origin
Spezifikation
Unter –10 °C lagern. | |
Rind/Bovine | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
Value | |
≤20 EU/ml | |
Ja | |
Wert | |
USDA-Sicherheitstests für mexikanische und australische Herkunft wurden durchgeführt |
Fötal | |
Informationen zum spezifischen Ursprung finden Sie im Analysenzertifikat (CoA) | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Bis zu 50 Qualitätstests einschließlich Tests auf 9CFR-Viren*, Endotoxin, Leistung (*Bitte beachten: Bei Herstellung in Großbritannien 9CFR-Kompletttest außer auf Tollwut und Blauzungenvirus für Kaninchen, das über EMA getestet wird) | |
Weniger Verschwendung | |
≤25 mg/dl | |
Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 4 Jahre