Learn More
3M™ Attest™ biologische Indikatoren
Click to view available options
Menge:
100/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Einfach zu bedienen und zu interpretieren mit visueller Farbanzeige
- In sich geschlossene biologische Indikatoren verringern die Kontaminationsgefahr erheblich
- Minimiert Fehlalarme
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | EN886-1-2 und ISO 11138-1-3 |
| Farbe | Rosa bis braun |
| Produkttyp | Biologischer Indikator |
| Menge | 100/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Attest™ biologische Indikatoren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur