Beschreibung
- Bördelhals
- U-Boden
- Glas
- Klar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
SPME | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
20 mL | |
75,5 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
21.2 ml | |
Spezialcrimp | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 | |
Nein |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, SPME Bördelhals, Klarglas > Abgerundeter Boden ,20 ml, ,75.5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur