Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördelhals, Glas
30.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bördelhals
- Erhältlich in Klar- oder Braunglas
Spezifikation
Klar | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
10 mL | |
54,5 mm | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
20 mm | |
12,2 mL | |
Klemme | |
<800 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördelhals, Glas > Durchsichtiger, flacher Boden, 10 ml, 54,5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur