Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas
45.54 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bördelhals
- Flacher Boden
- Langer Hals
- Glas
- Klar
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
10 mL | |
46 mm | |
ND20 |
22.5 mm | |
11.7 ml | |
Klemme | |
<800 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, Bördel, langer Hals, Klarglas > Flacher Boden, langer Hals, 10 ml, 46 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur