Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas
46.31 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Durchsichtig
- Glas
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Headspace | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
20 mL | |
75,5 mm | |
ND20 |
23 mm | |
22 ml | |
Abgeschrägte Bördelverbindung | |
<800 μl | |
Runder Boden | |
100 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Klarglas > Abgerundeter Boden ,20 ml, ,75.5 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur