Learn More
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Braunglas
Oben abgeschrägter DIN-Bördelhals/Gewindehals
Marke:  Fisherbrand™ 20 09 1223
41.13 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12981241
  • 50.30 CHF / 100 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • U-Boden
  • 20 ml
  • Höhe: 75.5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
Headspace
CleanPack, Polypropylen-Box
20 mL
75,5 mm
ND20
23 mm
22 ml
Abgeschrägte Bördelverbindung
<800 μl
Runder Boden
100
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Headspace-Fläschchen, abgeschrägter Bördelhals, Braunglas > Abgerundeter Boden ,20 ml, ,75.5 mm Höhe