Learn More
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Beschreibung
- Transparent, bruchsicher, aus HDPE
- PP-Schraubdeckel mit PE-Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 67 mm |
Klarheit | Transparent |
Öffnung | Weit |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 192 mm |
Produkttyp | Flasche mit großer Öffnung |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 126 mm |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Weithalskisten, rund >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur