Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals Artikelnummer.: 15376418
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals
Artikelnummer. 15376418 Alle ansehen Bürkle Produkte
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Artikelnummer. 15376418
Marke: Buerkle™ 03420250
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Weithals-Reagenzflasche eignet sich besonders für die Lagerung, Verpackung, Probennahme, Probenahme und den Transport von Granulaten und pastösen Medien.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
  • UN-Zulassung für Schüttgüter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Abmessungen (L x B x H) 59 x 59 x 130 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 35 mm
Gewicht (metrisch) 0,0395 kg
Breite (metrisch) 59 mm
Verschlussfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 130 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Quadratische HDPE-Reagenzflaschen mit weitem Hals >