Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Artikelnummer. 10593242 Alle ansehen Bürkle Produkte
6 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  • Aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 l
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) Hals 136 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsorgung oder Lagerung von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten
Material HDPE
Menge Je
Zertifizierung/Konformität UN-Transportzulassung 1H2/X
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 263 mm
Durchmesser (metrisch) 198 mm
Name des Produkts
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE >