Learn More
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE Artikelnummer.: 10427981
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE
Artikelnummer. 10427981 Alle ansehen Bürkle Produkte
26 L
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Artikelnummer. 10427981
Marke: Buerkle™ 11050026
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ HDPE-Weithalsbehälter für die Lagerung oder den Transport von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
  • Aus HDPE
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • UN-Transportgenehmigung für Feststoffe 1H2/X
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 26 L
Beschreibung Weithals- Entsorgungsfass
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Abfallentsorgung oder Lagerung von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten
Enthält Kappe
Material HDPE
Zertifizierung/Konformität UN-Transportzulassung 1H2/X
Form Rund
Höhe (metrisch) 425 mm
Durchmesser (metrisch) 316 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weithalsbehälter aus HDPE >