Learn More
Cole-Parmer™ Schlauch aus HDPE
39.55 CHF - 63.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material HDPE
Gesamtlänge (metrisch) 30,48 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den universellen Labor- und Industrieeinsatz
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -75 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11730239
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
95501-02
6,4 mm
39.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11759998
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
95501-06
9,6 mm
63.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Autoklavierbar
30,48 m
-75 °C
Steril
66 °C
HDPE
Für den universellen Labor- und Industrieeinsatz
Je 1 x
Durchscheinend