Spezifikation
Autoklavierbar | |
HDPE | |
30,48 m | |
Für den universellen Labor- und Industrieeinsatz | |
Je 1 x | |
Durchscheinend | |
66 °C |
6,4 mm | |
9,6 mm | |
1,6 mm | |
-75 °C | |
Steril | |
272 psi |