Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ KORB POLYETHYLEN 108X127MM
Perforierte Filterkörbe aus Polyethylenkunststoff ermöglichen ein schnelles Befüllen und Entleeren
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ H16703-0000
259.35 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Praktisch für das Chargenspülen und den Transport von Laborutensilien sowie zum Absieben oder Filtern großer Partikel
- Chemikalienbeständig; beständig gegen Säuren und Akalien
- Betriebstemperatur bis zu 82°C (180°F)
- Perforationen sind 2 mm (0.080 Zoll) groß
- Riemengriff ragt10 cm (4 Zoll) über den Rand hinaus
Specifica
Gurtgriff | |
Nicht autoklavierbar | |
Zum Eintauchen von Teilen oder zum Absaugen großer Partikel | |
127 mm | |
2 mm |
Absaugkorb | |
Polyethylen | |
82 °C | |
127 mm | |
108 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Bel-Art™ SP Scienceware™ KORB POLYETHYLEN 108X127MM > Kann verwendet werden mit: Zum Eintauchen von Teilen oder zum Absaugen großer Partikel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto