Learn More
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen
Robuste Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen mit Versteifungsrippen.
Marke: Buerkle™ 3414-0111
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Robuste Lagerbehälter aus strapazierfähigem PP mit Versteifungsrippen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Nach Euro-Norm
- Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Lagerungs- und Stapelbehälter | |
Polypropylen | |
367 x 267 x 116 mm | |
120 mm | |
400 mm | |
11 l | |
267 mm |
Grau | |
Entspricht EU-Normen | |
400 x 300 x 120 mm | |
116 mm | |
367 mm | |
300 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen > Fassungsvermögen:Gehäuse 11L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur