Learn More
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche Artikelnummer.: 11892731
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche
Artikelnummer. 11892731 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 11892731
Marke: Buerkle™ 03221000
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste Flasche mit Plombierösen am Schraubverschluss und an der Flasche. Besonders geeignet zum Versenden von Proben. Dichtungen garantieren eine hohe Probenauthentizität. Weite Öffnung zum einfachen Befüllen. Besonders geeignet für viskose Medien, Pulver, Granulate und Pasten.
  • HDPE
  • Auslaufsicher
  • Leicht zu befüllen durch weite Halsöffnung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Material HDPE
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 186 mm
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
SampleSafe seals available as accessories
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Weithalsige, plombierbare HDPE-Flasche >