Learn More
Huenersdorf™ HDPE-Schaufel
Verwenden Sie die Huenersdorf™ HDPE-Schaufel im gewerblichen Bereich, Haushalt und für ihr Hobby.
68.84 CHF - 148.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11742015
|
Huenersdorf™
920903 |
1500 ml | N/A | |||||||
11712015
|
Huenersdorf™
920600 |
250 ml |
148.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11722015
|
Huenersdorf™
920703 |
500 ml |
114.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11732015
|
Huenersdorf™
920800 |
725 mL |
77.90 CHF
3 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Naturfarben
- Schwere Ausführung
- Robustes HDPE-Material
- Naturfarben
- Schwere Ausführung
- Robustes HDPE-Material
Spezifikation
Schaufel | |
HDPE | |
Naturfarben |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Huenersdorf™ HDPE-Schaufel