Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE Artikelnummer.: 13408039
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13408039 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
20 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Artikelnummer. 13408039
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien; Farbe: Weiß
Ballonflaschen, die sich ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien eignen.
Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
  • Beständiger Aufbau für eine lange Gebrauchsdauer
  • Erhabene Graduierungen für 1 Gallone und 51 Abstufungen
  • Auswahl an Materialien für allgemeinen Gebrauch oder Autoklavierbarkeit
  • Platzsparendes, rechteckiges Design
  • Weiter Halsverschluss ermöglicht ein einfaches Befüllen und einen leichten Zugang zum Reinigen
  • Ballonflaschen mit Hähnen besitzen einen Schlauchanschlusseinsatz, um -+ bis zu einem Schlauchinnendurchmesser von 5/16 in zu fassen.
  • Hahnmündung ohne Adapter ist passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 in.
  • Materialien entsprechen den FDA-Anforderungen für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie und USP VI-Kriterien (nicht toxisch)
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Zertifizierung/Konformität FDA, USP VI
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Aufbewahrung und das Dispensieren von Laborwasser und Reagenzien
Material HDPE
Mouth Style Weit
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Form Rechteckig
  • Fisherbrand Rectangular Carboys (EN)
  • Fisherbrand Rectangular Carboys (DE)
  • Fisherbrand Rectangular Carboys (FR)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rechteckige Ballonflaschen aus HDPE >