Learn More
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kautex™ Oben offene Fässer aus HDPE sind eine robuste, zuverlässige Lagermöglichkeit für große Mengen.
Marke: Kautex™ 2000090867
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- UN-Zulassung für Feststoffe
- Erfüllung der GGVS/GGVE-Vorschriften für den Transport von Feststoffen mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/ccm
- Lieferung mit PE-Deckel und verzinktem Klemmring
- Lagerung
- Übertragung
- Transport
- Entsorgung
Spezifikation
UN-Zeichen | |
Deckel | |
Blau | |
HDPE | |
620 mm |
Fass, oben offen | |
60 l | |
Lagerung, Transfer, Transport, Entsorgung | |
Deckel, Klammerring und Griff | |
398 mm |
Kautex - Expertise plastique - Emballage standard
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen > Fassungsvermögen: 60L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur