Learn More
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kautex™ Oben offene Fässer aus HDPE sind eine robuste, zuverlässige Lagermöglichkeit für große Mengen.
Marke:  Kautex™ 2000091093
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10199750
  • 131.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • UN-Zulassung für Feststoffe
  • Erfüllung der GGVS/GGVE-Vorschriften für den Transport von Feststoffen mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/ccm
  • Lieferung mit PE-Deckel und verzinktem Klemmring
Anwendungen:
  • Lagerung
  • Übertragung
  • Transport
  • Entsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
UN-Zeichen
Deckel
Blau
HDPE
800 mm
Fass, oben offen
120 l
Lagerung, Transfer, Transport, Entsorgung
Deckel, Klemmring
493 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen > Fassungsvermögen:Gehäuse 120L