Learn More
Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1250 ml
Halsausführung:
38-400
43-400
53-400
Menge:
6
12
24
48
116
168
Beschreibung
- Lange HDPE-Weithalsflaschen bieten ein platzsparendes Design für die Werkbank
- Die Flaschen verfügen über eine weite Öffnung, die sich ideal für die Probenahme von Feststoffen und Pulvern eignet
- HDPE bietet eine hervorragende Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Ideal für Hochgeschwindigkeitsabfüllung, anspruchsvolle pharmazeutische Spezifikationen und raue Handhabung beim Versand
- HDPE bietet eine Feuchtigkeitsbarriere und ist stoßfest
- Polypropylenverschlüsse mit geschäumten Polyethylen-Linern bieten eine gute Chemikalienbeständigkeit, einschließlich Säuren, Alkoholen, Laugen, wässrigen Produkten, Kosmetika, Haushaltsölen und Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Naturfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 39 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 152 mm |
Material | HDPE |
Menge | 168 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 43-400 |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HDPE-Flasche mit länglicher Form mit Polypropylenverschlusskappen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur