Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
Marke: Kautex™ 2000083973
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt
- Vertieftes Beschriftungsfeld
- Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
- Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
- Verpackung
- Senden von Proben
- Transport
- Lagerung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
1 l | |
17 mm | |
HDPE | |
Nein | |
Quadratisch | |
Enghalsflasche |
Naturfarben | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
Eng | |
Eine enge | |
221 mm | |
85 mm |
Kautex - Expertise plastique - Emballage standard
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen > Fassungsvermögen:1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur