Learn More
Buerkle™ Quadratische HDPE-Flasche mit schmalem Hals und Schraubverschluss Artikelnummer.: 15435564
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Quadratische HDPE-Flasche mit schmalem Hals und Schraubverschluss
Artikelnummer. 15435564 Alle ansehen Bürkle Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1000 mL
Artikelnummer. 15435564
Marke: Buerkle™ 03321000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Preisgünstige hohe Vierkant-Enghalsflaschen aus HDPE mit Schraubverschluss aus Polypropylen für Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten.
Preisgünstige Vierkantflasche für Verpackung und Lagerung von Flüssigkeiten.
  • HDPE, transparent, bruchsicher
  • Spezielles Etikettierfeld für Etikett oder manuelle Beschriftung
  • Als Einwegflasche geeignet
  • Auslaufsicher
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Transparent
Abmessungen (L x B x H) 89 x 66 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Länge (metrisch) 89 mm
Menge 1
Breite (metrisch) 66 mm
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Verschlussfarbe Transparent
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 230 mm
Produkttyp Vierkantflasche mit Schraubverschluss
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
Buerkle™ Quadratische HDPE-Flasche mit schmalem Hals und Schraubverschluss >