Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 mL
100 mL
Beschreibung
- Transparent, bruchsicher, aus HDPE
- Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
- Auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 33 mm |
Breite (metrisch) | 43 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 18 mm |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Höhe (metrisch) | 77 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur