Learn More
Kartell™ Urinflasche, HDPE, für Männer, 1000ml (VE=1 PCS)
Mit Griff für die Verwendung in mehreren Positionen. Die Kartell™ Bettflasche mit Kappe für Männer sorgt für einen vollständigen und sicheren Verschluss.
Marke: Kartell™ 0059100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung in Krankenhäusern
- CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert
- Mit Kappe
- Aus Polyethylen
Spezifikation
Bettflasche für Männer mit Kappe | |
Polyethylen | |
1.000 ml |
Weiß | |
Verwendung im Krankenhaus |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Urinflasche, HDPE, für Männer, 1000ml (VE=1 PCS) > VolumeMetric: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur