Learn More
Buerkle™ Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l
Der Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l ist das perfekt Zubehö für Buerkle™ Tonnen, rund.
27.90 CHF - 55.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Für runde Becher
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10693533
Unterlagen ansehen
Buerkle™
3482-0401
370 mm
27.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10422372
Unterlagen ansehen
Buerkle™
3482-0751
460 mm
55.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l ist das perfekt Zubehö für Buerkle™ Tonnen, rund.
Spezifikation
Spezifikation
Deckel
Polyethylen
Für runde Becher
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Deckel, PE, Tonne rund, 75 l und 110 l