Learn More
Karl Hecht™ HDPE-Trichter
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine optimale Festigkeit und chemische Beständigkeit.
Marke: Karl Hecht™ 49050012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbe: weiß
- Für generelle Laboreinsätze
- Langlebiges Polyethylen
- In verschiedenen Durchmessern und Stiellängen erhältlich
Spezifikation
12 cm | |
Weiß | |
Trichter |
HDPE | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ HDPE-Trichter > Stiel: 60 mm; Durchm.: 12 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur