Beschreibung
- HDPE-Gewebe
- Stärke: 18 μm
- Gewicht: 3 g/Stck
- Blau
- PSA-Kategorie I
- Unsteril
- Elastisches Handgelenk und Ellenbogen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Bauweise | Elasticated Wrist and Elbow |
Produkttyp | General Purpose Sleeve |
Material | Polyethylen |
Farbe | Blau |
Sterilität | Unsteril |
Einwegprodukt | Single-use |
Verschlusstyp | Elastic Ends |
Saumtyp | Seamless |
Stulpenform | Elastisch |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ HDPE Disposable Oversleeve >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur