Learn More
Buerkle™ HDPE-Flaschenträger
Für bis zu acht Flaschen mit einem maximalen Durchmesser von 95 mm. Die Buerkle&trade Flaschenträgerbox aus HDPE mit geschlossenem Sockel fungiert auch als Auffangtablett.
Marke:  Buerkle™ 0361-0008
37.00 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10363321
  • 38.95 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hält bis zu acht Flaschen mit einem maximalen Durchmesser von 95 mm. Geschlossene Basis funktioniert auch als Auffangtablett.
  • HDPE
  • Innenmaße: Länge 390 mm, Breite 110 mm
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Flaschen
8
Geeignet für Lebensmittel
390 mm
215 mm
Gray
HDPE
Non-sterile
390 x 110 mm
300 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
    Tage
    31
    Stunden
    0
    Minuten
    2
    Sekunden
    43
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    17
    Stunden
    0
    Minuten
    2
    Sekunden
    43
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE-Flaschenträger > Abmessungen:420 x 300 x 210 mm (T x B x H)