Learn More
Metro™ HDPE-Transportwagen, blau
Marke: Metro™ BC20302DBU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
550 x 830 mm | |
Blau | |
1040 mm | |
2 |
Rollwagen | |
550 mm | |
HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ HDPE-Transportwagen, blau > Höhe: 1040 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur