Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE-Beutel für biologische Gefahrenstoffe
Schützt vor gefährlichen Rissen und Löchern mit hochfesten Polypropylenbeuteln für biologische Gefahrenstoffe für starke Beanspruchungen. Die Bel Art™ HDPE-Beutel für biologische Gefahrstoffe haben ein aufgedrucktes Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe und Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch.
Marke:  Bel-Art™ Scienceware™ 06494-06
Artikelnummer. 11957165
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Sie bestehen die Durchstich- und Zugfestigkeitsprüfungen nach ASTM 1709 und ASTM 1922
  • Besonders strapazierfähige; 0.05 mm (2 mil) dickes Mischpolymer
  • Autoklavierbar bei bis zu 135 °C (275 °F)
  • Verfügen über einen Sterilisationsindikator, der dunkler wird, wenn er 20 Minuten lang einer Dampfsterilisation ausgesetzt wird
  • Extra große Größen erhältlich; Angebot anfordern
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
50 μm
960 mm
Rot
HDPE
790 mm
Beutel für biologische Gefahrstoffe
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ HDPE-Beutel für biologische Gefahrenstoffe > Höhe: 960 mm; Dicke: 50 μm; Breite: 790 mm