Learn More
Brand™ X5 PE-Zerstäuber, 850 ml, weiß ML
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
850 ml
Beschreibung
- Undurchsichtig weiß mit roten Komponenten
- Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 850 ml |
Farbe | Undurchsichtig, weiß |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 5/Pckg. |
Produkttyp | Zerstäuber |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ X5 PE-Zerstäuber, 850 ml, weiß ML >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur