Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0014500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12010572
  • 25.29 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
27 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
37 mm
3.5 ml
56.3 mm
Für Lebensmittel geeignet
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen > Kapazität: 3.5 ml