Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke: Kartell™ 0014600
49.83 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
- Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
- Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
- Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
- Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
37 mm | |
5 mm | |
63.4 mm | |
Für Lebensmittel geeignet |
10 ml | |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
37 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %