Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0015300
4.31 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10546961
  • 4.78 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Festigkeit und Beständigkeit.Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen wurden speziell für die analytische Chemie entwickelt.
  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Polypropylen
Autoklavierbar
86 mm
350 ml
184 mm
Für Lebensmittel geeignet
135 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen > Kapazität: 350 ml