Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Easily identify cell nuclei and other features of interest during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which can be used with live and fixed cells and in multiparametric analyses.
Marke:  Molecular Probes™ H10325
340.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10726885
  • 502.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
Der vielseitige HCS NuclearMask™ Blau-Farbstoff (H10325) kann zur Messung des DNA-Gehalts und zur Zellabgrenzung mit Formaldehyd-fixierten Zellen auf High-Content-Bildgebung und -Analyse(HCS)-Plattformen verwendet werden. Mit Erregungs-⁄Emissionsmaxima von 355⁄460 nm bei Gebundensein an DNA wird der Farbstoff leicht von in Multiparameter-Analysen verwendeten Fluorophoren mit sichtbaren und Nah-IR-Wellenlängen unterschieden. Wenn eine Gesamtfärbung der Zellen gewünscht wird, beschriften HCS CellMask™ Färbungen die gesamte Zelle (Zytoplasma und Zellkern) und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die relevanten Merkmale beurteilt werden können. HCS CellMask™ Färbungen sind in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
350⁄451
65 μl
HCS NuclearMask™ Blue Stain
Molecular Probes™
Fluorescent Dye
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
65 μl 2.000-X-Konzentrat, das ausreichend Material für insgesamt 10 96-Well-Mikrotiterplatten bietet. Bei 2 °C bis 6 °C und vor Licht geschützt lagern
High Content Gerät
Fluoreszent
Sichtbar
Raumtemperatur
Färbemittel
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3091997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberH10325_LITL18 PROMO,H10325
Chargennummer2800328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberH10325_LITL18 PROMO,H10325
Chargennummer2604103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog NumberH10325_LITL18 PROMO,H10325
Chargennummer2459595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog NumberH10325_LITL18 PROMO,H10325
Chargennummer2346210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2021 Catalog NumberH10325_LITL18 PROMO,H10325
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains > Blau