Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Easily identify cell nuclei and other features of interest during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which can be used with live and fixed cells and in multiparametric analyses.
Marke:  Molecular Probes™ H10294
302.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10338584
  • 367.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Easily identify cell nuclei in high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS NuclearMask Blue, Red, and Deep Red stains, which survive standard formaldehyde-based fixation and detergent-based permeabilization methods and can be applied to live and fixed cells. Because their dyes are easily discriminated from other fluorophores, the HCS NuclearMask stains can be used in multiparametric analyses. They can also label the entire cell (i.e., cytoplasm and nucleus) and provide an accurate backdrop against which to assess the features of interest.
Der vielseitige HCS NuclearMask™ Deep Red Farbstoff kann sowohl bei lebenden als auch bei Formaldehyd-fixierten Zellen zur Messung des DNA-Gehalts und zur Zellabgrenzung in der High-Content-Bildgebung und -Analyse (HCS) verwendet werden. Aufgrund seiner fernroten Anregung/Emission (638/686 nm) nach der Bindung an DNA ist es bei multiparametrischen Analysen leicht von im sichtbaren Wellenlängenbereich leuchtenden Fluorophoren zu unterscheiden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS), Zellkern, Nucleoli und Kernhülle
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Far-Red, Deep Red
HCS NuclearMask™ Roter Farbstoff
400 μL
Fluoreszent
Nahes IR
Raumtemperatur
Färbemittel
Bei ≤ -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
High Content Gerät
400 μL
HCS NuclearMask™ Deep Red Stain (250X Concentrate in DMSO)
Molecular Probes™
Fluorescent Dye
Zellkern, Nukleinsäuren, Nucleus
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3071396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog NumberH10294,H10294_LITL18 PROMO
Chargennummer2929979 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberH10294,H10294_LITL18 PROMO
Chargennummer2911384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberH10294,H10294_LITL18 PROMO
Chargennummer2901535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberH10294,H10294_LITL18 PROMO
Chargennummer2841827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog NumberH10294,H10294_LITL18 PROMO
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains > 400 μl