Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Für die einfache Visualisierung ganzer Zellen oder einzelner Zellstrukturen während der High-Content-Screening (HCS)-Assays mit HCS CellMask Färbemitteln, die für eine flexible Multiplexing- und Multiplex-Flexibilität in verschiedenen Farben erhältlich sind und unmittelbar nach der Fixierung und Permeabilisierung oder nach der Antikörpermarkierung zum Einsatz kommen können.
Marke:  Invitrogen™ H32712
612.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10615695
  • 742.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Ein Satz an Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96 Well-Mikrotiterplatten zu färben. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
Beschreibung
Beschreibung
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Das HCS CellMask Red Färbung (H32712) ersetzt die HCS CellMask Red Cytoplasma/Nuclear Färbung (H32711) als Zellabgrenzungsmittel für HCS-Plattformen. HCS CellMask Färbemittel markieren die gesamte Zelle (Zytoplasma und Kern) und liefert einen genauen Hintergrund, vor dem die Merkmale von Interesse beurteilt werden können. HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel.
Wenn nur eine Zellkernfärbung gewünscht wird, können HCS NuclearMask™ Färbungen zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rot
588⁄612
1 Set
HCS CellMask™ Red Stain
CellMask™
Fluorescent Dye
Zellkern, Zytoplasma und Zytosol, Cytosol, Nucleus
Ein Satz Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten zu färben.
Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten. Bei ≤ -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
High Content Gerät
Fluoreszent
Sichtbar
Raumtemperatur
Färbemittel
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2729801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2023 Catalog NumberH32712,H32712_LITL18 PROMO
Chargennummer2557921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2022 Catalog NumberH32712,H32712_LITL18 PROMO
Chargennummer2325934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2021 Catalog NumberH32712,H32712_LITL18 PROMO
Chargennummer2155519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2019 Catalog NumberH32712,H32712_LITL18 PROMO
Chargennummer2101284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2019 Catalog NumberH32712,H32712_LITL18 PROMO
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains > 1 Set