Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Für die einfache Visualisierung ganzer Zellen oder einzelner Zellstrukturen während der High-Content-Screening (HCS)-Assays mit HCS CellMask Färbemitteln, die für eine flexible Multiplexing- und Multiplex-Flexibilität in verschiedenen Farben erhältlich sind und unmittelbar nach der Fixierung und Permeabilisierung oder nach der Antikörpermarkierung zum Einsatz kommen können.
Marke: Invitrogen™ H32720
519.84 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein Satz Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten zu färben. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
Beschreibung
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Das HCS CellMask Blue Färbemittel ersetzt das HCS CellMask Blue Zytoplasma-/Kern-Färbemittel als Zellabgrenzungsmittel für HCS-Plattformen. HCS CellMask Färbemittel markieren die gesamte Zelle und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die Merkmale von Interesse beurteilt werden können. HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel.
Wenn nur eine Zellkernfärbung gewünscht wird, können HCS NuclearMask™ Färbungen zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask™ Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
346⁄442 | |
1 Set | |
HCS CellMask Blue Stain | |
CellMask™ | |
Fluorescent Dye | |
Zellkern, Zytoplasma und Zytosol, Cytosol, Nucleus |
1 Satz Fläschchen mit ausreichend Material für insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten. Ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten. Bei ≤-20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. |
|
High Content Gerät | |
Fluoreszent | |
Sichtbar | |
Raumtemperatur | |
Färbemittel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3001511 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | H32720_LITL18 PROMO,H32720 |
2604113 | Analysenzertifikat | 22/05/2023 | H32720_LITL18 PROMO,H32720 |
2528084 | Analysenzertifikat | 21/09/2022 | H32720_LITL18 PROMO,H32720 |
2488997 | Analysenzertifikat | 17/05/2022 | H32720_LITL18 PROMO,H32720 |
2445401 | Analysenzertifikat | 12/03/2022 | H32720_LITL18 PROMO,H32720 |