Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Für die einfache Visualisierung ganzer Zellen oder einzelner Zellstrukturen während der High-Content-Screening (HCS)-Assays mit HCS CellMask Färbemitteln, die für eine flexible Multiplexing- und Multiplex-Flexibilität in verschiedenen Farben erhältlich sind und unmittelbar nach der Fixierung und Permeabilisierung oder nach der Antikörpermarkierung zum Einsatz kommen können.
Marke: Invitrogen™ H32714
508.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein Satz Fläschchen mit ausreichend Material, um insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten zu färben. Es ist ausreichend Reagenz für zehn 96-Well Mikrotiterplatten enthalten.
Beschreibung
Identify entire cells (cytoplasm and nucleus) during high-content screening (HCS) assays with the versatile HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, and CellMask Near-IR stains, which are fluorophores that can be used immediately after fixation and permeabilization, or after antibody labeling. They are available in a variety of colors for multiplexing protocols.
Die vielseitigen HCS CellMask Red, CellMask Orange, CellMask Green, CellMask Blue, CellMask Deep Red, CellMask nah-IR-Färbemittel sind Werkzeuge zur Zellabgrenzung für HCS-Plattformen (High Content Screening-Plattformen), zur Kennzeichnung der gesamten Zelle (Zytoplasma und Zellkern) und bieten einen genauen Hintergrund, vor dem die relevanten Merkmale beurteilt werden können. Die Färbemittel HCS CellMask Red und Blue ersetzen die HCS CellMask Red zytoplasmatische/nukleäre Färbemittel (Kat. Nr. H32711) und HCS CellMask Blaue zytoplasmatische/nukleäre Färbemittel (Kat. Nr. H34558).HCS CellMask Färbemittel können unmittelbar nach der Fixierung oder im letzten Schritt von Multiplexing-Protokollen auf Zellen aufgetragen werden und sind mit Detergenzien-basierten Zellpermeabilisierungsprotokollen kompatibel. Wenn nur ein nukleäres Färbemittel gewünscht wird, können HCS NuclearMask Färbemittel zur Messung des DNA-Gehalts verwendet werden, zusätzlich zur Ermöglichung einer robusten Zellabgrenzung. HCS NuclearMask Färbemittel sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, um die Flexibilität beim Multiplexing zu erhöhen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
493/516 | |
1 Set | |
HCS CellMask™ Green Färbemittel | |
CellMask™ | |
Fluoreszierender Farbstoff | |
Zellkern, Zytoplasma und Zytosol, Cytosol, Nucleus |
Beinhaltet 1 Satz Fläschchen mit ausreichend Material für insgesamt zehn 96-Well Mikrotiterplatten . Bei ≤-20 °C mit Trockenmittel lagern und vor Licht schützen. |
|
High Content Gerät | |
Fluoreszent | |
Sichtbar | |
Raumtemperatur | |
Färbemittel |
Sicherheit und Handhabung
- HCS CellMask Green Stain
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Pyrrole-2,5-dione
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen