Learn More
PEPperCHIP™ HCMV-Antigen-Mikroarray
HCMV-Antigen-Mikroarray mit 4327 antigenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.012.001
Artikelnummer. 16347758
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: 24 ausgewählte Antigene des humanen Cytomegalievirus (HCMV): 28kDA strukturelles Phosphoprotein, großes Capsid-Protein, Protein UL40, 150kDa Matrix Phosphoprotein, Orf UL153 ,65 kDa Matrix Phosphoprotein, Protein UL122, 55kDa sofortiges-frühes Protein1, Protein UL128, Protein UL130, UL131A, Envelope Glykoprotein B, Protein UL36, Protein UL28, großes Tegument Protein, Tegument Protein UL94, Protein UL103, Glykoprotein E, Protein HHLF6, Protein HHRF4, Protein HHRF7, ORF UL151
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 12 aa
  • Anzahl Peptide: 4327 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm