Learn More
Gibco™ HBSS, Calcium, Magnesium
GREENER_CHOICE
HBSS, Calcium, Magnesium
15.83 CHF - 329.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-Normen, FDA
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11550616
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
24020083
100 ml
15.83 CHF
100 Milliliter
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11560616
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
24020091
500 ml
38.78 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11580616
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
24020141
20 x 100 ml
274.00 CHF
2000 Milliliter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11570616
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
24020133
10 x 500 ml
329.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (24020-117). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA
1 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Säugetierzellkultur
Für In-vitro-Diagnostik
15 bis 30 °C
Flüssig
Glukose, Calcium, Magnesium, Natriumhydrogencarbonat, Phenolrot
7,0 bis 7,4
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate